203734-M
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis
Lipid-soluble polyether marine toxin produced by the red tide dinoflagellate, Ptychodiscus brevis, found along the Gulf Coast of Florida.
Sinónimos:
Brevetoxin PbTx-3, Ptychodiscus brevis, Pumiliotoxin, Dihydrobrevetoxin B
descripción
RTECS - XW5885000
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
acetonitrile: 30 mg/mL
chloroform: 30 mg/mL
methanol: 30 mg/mL
water: sparingly soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C2(C(OC8(C(OC9C(OC%10C(OC%11(C(OC(CC%11O)CC(=C)CO)C%10)C)C9)\C=C/C8)C2)C)CC3OC4C(OC5C(OC6C(OC7C(OC(=O)C=C7C)C6)(C5)C)CC4C)CCC31C)C
InChI
1S/C50H72O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,26,28-42,44-45,51-52H,1,11-15,17-24H2,2-8H3/b10-9-
Clave InChI
BKMHDYJRAAJTAD-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Voltage-dependent Na+ channel activator
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Rein, K., et al. 1994. J. Org. Chem.59, 2107.
Edwards, R.A., et al. 1992. Mol. Brain Res.14, 64.
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable