Documentos clave
20-218
Millipore
Columnas de espín para ultrafiltración, corte 0,45 µm.
Spin-Columns, each consisting of a 750μl capacity filter insert
Sinónimos:
Centrifuge filter tube
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.24
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
ambient
Quality
Para limpiar los lisados celulares antes de la inmunoprecipitación, asegurando un resultado más limpio y reproducible. Las columnas de espín de ultrafiltración son especialmente útiles en situaciones en las que se utilizan lisados viejos o congelados, o cuando los residuos celulares no se han eliminado adecuadamente durante la lisis celular.
Storage and Stability
5 años a temperatura ambiente
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class