Documentos clave
20-201
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail I
solid, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinónimos:
Mezcla de inhibidor de proteasas
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
Cóctel de inhibidores de proteasas I, The Protease Inhibitor Cocktail I controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
dry ice
Aplicación
Uso general para inhibir proteasas de serina, cisteína, aspártico y metaloproteasas
Forma física
AEBSF 2mM, EDTA 1mM, Bestatina 130μM, E-64 14μM, leupeptina 1μM , aprotinina 0,3μM cuando se reconstituye en 100 ml de tampón; se suministra como polvo liofilizado
Almacenamiento y estabilidad
5 años a -20°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.