199001-M
Benzamidine, Hydrochloride
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
Sinónimos:
Benzamidine, Hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: >15 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Cl-].N\C(=N/[H])\c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
Clave InChI
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
trypsin and trypsin-like enzymes
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Brandstetter, H., et al. 1992. J. Mol. Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992. Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast