1.70325
Iridium ICP standard
IrCl₃ in HCl 7% 1000 mg/l Ir Certipur®
Sinónimos:
ICP Iridium Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
concentración
1000 mg/L Ir in 7% HCl
técnicas
ICP: suitable
densidad
1.034 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable