1.70314
Copper ICP standard
traceable to SRM from NIST Cu(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®
Sinónimos:
Copper Calibration Solution for ICP
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Línea del producto
Certipur®
concentración
1000 mg/L Cu in 2-3% HNO3
técnicas
ICP: suitable
pH
0.47 (20 °C in H2O)
densidad
1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.