Documentos clave
146799
Millipore
TSA con Penasa LTHThio sedi. ICR 30 ml
Tween®, Lecithin, Penase, Thiosulfate, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de triptona y soja con Lecitina, Tween, histidina, tiosulfato y penasa, TSA
About This Item
UNSPSC Code:
41106217
NACRES:
NA.74
material
polystyrene plate
agency
EP
USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
composition
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
color
light yellow
pH range
7.1-7.5
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
El agar de triptona de soja + penasa (penicilinasa) + LTHThio sedi. ICR en placas de sedimentación de 90 mm (no bloqueables) está diseñado para la determinación del recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína de soja contiene una combinación de peptonas de caseína y soja que suministran nitrógeno orgánico, particularmente aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para proporcionar una neutralización eficiente de los residuos de peróxido de hidrógeno. La lecitina, el polisorbato 80 (Tween®), la histidina y el tiosulfato sódico son neutralizantes que neutralizan los desinfectantes que contienen agentes activos como el alcohol (etanol al 70% o alcohol isopropílico), los aldehídos, los cloritos, el dicloroisocianurato, la glucoprotamina, el ácido peracético, los fenoles, los compuestos de amonio cuaternario y las biguanidas. El medio está enriquecido también con penicilinasa (≥ 1000 UI/litro) para neutralizar los residuos de penicilinas, como la bencilpenicilina, la ampicilina, la amoxicilina, la carbenicilina y la meticilina.
Application
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio encuentra su aplicación en el control medioambiental mediante la determinación del recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+