Documentos clave
1.46529
Millipore
ICR-bastoncillo
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
Sinónimos:
Medio de hidrolizado de caseína y de soja con neutralizadores, caldo de triptona y soja con neutralizadores, TSA
About This Item
Código UNSPSC:
41112601
NACRES:
NA.74
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
liquid
Características
ready-to-use
envase
pkg of 100 units
pH
7.3 ( in H2O)
7.3 (20 °C in H2O)
aplicaciones
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Los bastoncillos ICR están diseñados para el control medioambiental de superficies secas en salas limpias y aisladores. El principio del sistema de análisis es una prueba cualitativa de presencia/ausencia de contaminación microbiológica en la superficie analizada. El bastoncillo ICR es un sistema de muestreo todo en uno para muestrear la superficie, enjuagar e incubar el bastoncillo abriendo el sistema sólo una vez. El bastoncillo ICR se basa en un sistema de cámara doble. Una cámara contiene el tubo con el bastoncillo prehumedecido, la segunda cámara de bulbo contiene un medio de hidrolizado de caseína de soja hidratado con polisorbato (Tween® 80), lecitina y piruvato como neutralizadores. Ambas cámaras están conectadas por el eje hueco del bastoncillo que está cerrado antes de la toma de muestras. Al romper la cámara de bulbo superior, este cierre se abre y puede exprimirse el medio de cultivo hasta la punta del hisopo.
Aplicación
Los bastoncillos ICR se utilizan para el control medioambiental de superficies secas, por ejemplo, agujas de llenado, tubos u otras superficies de difícil acceso en salas limpias y aisladores.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
Contenido relacionado
The ICR-Swab is a swab system for environmental monitoring of dry surfaces, such as filling needles, equipment recesses, uneven surfaces and tubing in clean rooms and isolators.
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators