1.46495
Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinónimos:
Casein Peptone Lecithin Polysorbate, TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Broth, Casein Lecithin Tween Broth
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
descripción
Suitable for diluting pharmaceutical and cosmetic products for microbial count determination
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid (ready-to-use)
Características
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
envase
pkg of 90 mL (in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
técnicas
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
125 mL
volumen de botella
90 mL , filling volume
pH
7.1
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
tween
lecithin
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1