1.11723
Caldo de peptona de caseína lecitina y polisorbato (base) ® plus ®
USP, For sterility tests of viscous or gelatinous materials
Sinónimos:
Caldo TAT
About This Item
Productos recomendados
agency
USP
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
El caldo de peptona de caseína con lecitina y polisorbato (base) es un medio granulado recomendado para análisis microbiológicos generales. Los gránulos aseguran una disolución rápida y uniforme en el agua y evitan la aglutinación del medio, así como la inhalación del polvo atmosférico. El hidrolizado enzimático de caseína proporciona el nitrógeno, las vitaminas, los aminoácidos y el carbono en la base del caldo. La peptona de caseína presente en el medio brinda las condiciones óptimas para la germinación de esporas y la regeneración de los microorganismos dañados. La lecitina y el polisorbato 20 inactivan muchos compuestos antimicrobianos.
Application
El caldo de peptona de caseína con lecitina y polisorbato (base) se recomienda para diluir muestras de productos farmacéuticos, cosméticos y otras materias primas o productos finales con el fin de determinar el recuento microbiano total.
Analysis Note
Aspecto (transparencia): de transparente a casi transparente
Aspecto (color): amarillento
Valor de pH (25 °C): 6,9 - 7,3
Crecimiento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Crecimiento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Crecimiento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): +
Crecimiento (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): +
Incubación: 24 horas; 35 °C; condiciones aerobias;
Aspergillus y C.albicans hasta 3 días; 20 - 25 °C; condiciones aerobias.
Aspecto (color): amarillento
Valor de pH (25 °C): 6,9 - 7,3
Crecimiento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Crecimiento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Crecimiento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): +
Crecimiento (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): +
Incubación: 24 horas; 35 °C; condiciones aerobias;
Aspergillus y C.albicans hasta 3 días; 20 - 25 °C; condiciones aerobias.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1