1.46457
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinónimos:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, Tryptone Soya Agar, TSA, Tryptic Soy Agar EP+USP
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
USP
Nivel de calidad
descripción
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
envase
box of 6 bottles
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnicas
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
250 mL
bottle filling volume
200 mL
capacidad
250 mL
pH
7.3
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
- Suitable for pour plate method
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2