14-452-M
PDK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant human PDK1, amino acids 52-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Línea del producto
Upstate®
actividad específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol peso
Mw 59 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
nº de acceso
(FUNCTION: SwissProt: O15530 # Phosphorylates and activates not only PKB/AKT, but also PKA, PKC-zeta, RPS6KA1 and RPS6KB1. May play a general role in signaling processes and in development (By similarity). Isoform 3 is catalytically inactive. )
NM_002613.3
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... PDPK1(5170)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable