Merck
137133
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
61.08
Beilstein:
505944
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
NF
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
descripción
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1436 °F
lim. expl.
17 %
envase
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup