Merck
1.00844
SAFC
Etanolamina
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Etanolamina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
61.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
205-483-3
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-100.5% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
transition temp
flash point 92.5 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La etanolamina, una amina primaria, suele utilizarse como amortiguador en formulaciones líquidas de moléculas pequeñas. También puede utilizarse en la purificación posterior de moléculas grandes como componente tampón de cromatografía.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup