Merck
1.37047
SAFC
Ácido acético
30%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
Ph. Helv.
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
actividad extraña
Aflatoxin
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Envase
1.37047.2500 / 2,5L / Glass bottle
1.37047.9025 / 25L / PE container
1.37047.9208 / 200L / PE barrel with dip tube
1.37047.9950 / 950L / IBC (PE)
1.37047.9958 / 950L / IBC (PE)
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C