Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de potasio dibasic
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia