119123
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Sinónimos:
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>90% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
<10% ADP (HPLC)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
Clave InChI
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Descripción general
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable