1.13311
CULTURA mini incubator (230 V)
For incubation of microbiological samples
Sinónimos:
Incubator
About This Item
Productos recomendados
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with incubator
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Bench-top system
- Light-weighted
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.