Key Documents
1.00778
Millipore
Cult Dip Combi
For detection of total bacterial count and yeasts & fungi in liquid samples
Sinónimos:
Comprobador de palas, Portaobjetos de inmersión
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.74
material
clear plastic tube
green plastic cap
white plastic (Dip slide)
Quality Level
product line
Envirocheck
packaging
pkg of 10 tubes
manufacturer/tradename
Envirocheck
storage condition
do not freeze
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
room temp
suitability
coliforms
fungi
yeasts
General description
Cult Dip Combi es un portaobjetos de inmersión listo para usar destinado a la detección semicuantitativa de microorganismos en muestras líquidas. El portaobjetos está recubierto con diferentes agares en ambos lados para la detección del recuento total de bacterias y de los hongos y las levaduras.El lado que contiene el agar TTC (agar incoloro) es para el recuento de bacterias totales, mientras que el lado con agar patata-dextrosa modificado (agar naranja) es para el recuento de levaduras y hongos.El portaobjetos se desatornilla del tubo y se sumerge en la muestra líquida o se moja con el líquido ya sea rociándolo ligeramente o colocándolo bajo una corriente continua del líquido. A continuación, se vuelve a enroscar en el tubo y se incuba en posición vertical.Los resultados para el recuento total de bacterias pueden leerse después de 24 - 48 horas cuando se incuba a 27 - 30 °C, mientras que los resultados para levaduras y hongos se mostrarán después de 3 días. Por otro lado, los tubos también pueden incubarse a temperatura ambiente, y el recuento bacteriano total leerse después de 2 - 4 días, mientras que los resultados para levaduras y mohos pueden leerse después de 4 - 7 días.
Application
Cult Dip Combi es adecuado para la detección simultánea del recuento total de bacterias, levaduras y hongos en muestras líquidas en la supervisión industrial y medioambiental.
Analysis Note
Contaminación microbiana: ausencia de crecimiento
Valor de pH
-Agar TTC
6,6 - 7,2
- Agar patata-dextrosa: 6,3 - 6,8
Crecimiento: Agar TTC
- Escherichia coli:
crecimiento/colonias rojizas
- Proteus mirabilis: crecimiento/colonias rojizas
- Klebsiella pneumoniae: crecimiento/colonias rojizas
- Pseudomonas aeruginosa: crecimiento/colonias rojizas
- Enterococcus faecalis: crecimiento
- Levaduras naturales (cepa 2): crecimiento/colonias rojizas
- Levaduras naturales (cepa 4): ausencia de crecimiento o poco crecimiento
- Penicillium commune ATCC 10428: crecimiento
Crecimiento: agar patata-dextrosa
- Escherichia coli:
ausencia de crecimiento
- Proteus mirabilis: ausencia de crecimiento
- Klebsiella pneumoniae: ausencia de crecimiento
- Pseudomonas aeruginosa: inhibida
- Enterococcus faecalis: ausencia de crecimiento
- Levadura natural (cepa 2): crecimiento
- Levadura natural (cepa 4): crecimiento
- Penicillium commune ATCC 10428: crecimiento
Legal Information
CULT DIP COMBI is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.