1.12292
1-Octanosulfonato de sodio
for surfactant tests
Sinónimos:
1-Octanosulfonato de sodio
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
345 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
- Mejora del método de determinación de comprimidos de acarbosa por cromatografía de líquidos de alto rendimiento con detector de matriz de diodos: en este estudio se perfeccionan las metodologías de HPLC utilizando 1-octanosulfonato de sodio para el análisis de comprimidos de acarbosa, destacando la mayor precisión y fiabilidad en las pruebas farmacéuticas (S XU, 2017).
- Determinación simultánea de fangchinolina y tetrandrina en gránulos Qi-Fang-Xi-Bi mediante RP-HPLC: demuestra la utilidad del 1 octanosulfonato de sodio para mejorar la separación cromatográfica de los componentes de la medicina tradicional china, proporcionando una base para un mejor control de calidad en la medicina herbaria (XG Lu et al., 2015).
- Aplicación de HPLC bidimensional aquiral-quiral para la separación de enantiómeros de fenilalanina y triptófano: el uso de 1 octanosulfonato de sodio facilitó la separación enantioselectiva de aminoácidos, fundamental para el análisis farmacéutico de suplementos alimenticios (A Lomenova et al., 2021).
Analysis Note
Identidad (espectro IR): conforme
Valor de pH (100 mol/l, agua): 5,8 - 7,5
TLC-ensayo: conforme
Pérdida por desecación (120 °C; 4 horas; vacío): ≤ 2,0 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c