1.11609
Pastillas Histosec™
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
Sinónimos:
Agentes de inclusión para microscopia, agente de inclusión, Histosec™
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
potency
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
transition temp
flash point >100 °C
bulk density
400 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Efecto del calentamiento (a 60 °C/100 g): fundido transparente en un máximo de 20 horas
Solubilidad en xileno (a 20 °C/0,1 g en 5 ml): soluto transparente en un máximo de 20 horas
Resultados del corte (cortes de 4 µm): conforme
Solubilidad de los cortes en xileno: <50 segundos
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Conocer la criticidad de la tinción de los tejidos biológicos para investigación y anatomía patológica utilizando colorantes y tintes convencionales y especiales.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.