Documentos
1.11567
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Sinónimos:
Sílice, Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
MDL number:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Geduran Si 60 para cromatografía en columna (0,040 - 0,063 mm). CAS 7631-86-9, Número EC 231-545-4, fórmula química SiO₂.
Analysis Note
Valor de pH (10 % suspensión): 6,5 - 7,5
Pérdida por desecación (150 °C): ≤ 12,0 %
Tamaño de partícula (d10): 25 - 45 µm
Tamaño de partícula (d50): 50 - 70 µm
Tamaño de partícula (d90): 90 - 115 µm
La superficie específica y el volumen de poro están relacionados con la materia prima
Legal Information
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c