Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
particle size
40-63 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Gel de sílice de forma irregular con distribución estrecha y bien definida del tamaño de partícula que ofrece un alto rendimiento de separación, permeabilidad y buena reproducibilidad
Application
Gel de sílice 60 (0,040-0,063 mm) para cromatografía en columna (malla de 230-400 ASTM). Nº de CAS 7631-86-9, Número EC 231-545-4.
Features and Benefits
El gel de sílice 60 (0,040-0,063 mm) proporciona a los usuarios:
- Alta capacidad de adsorción
- Gran inercia química y ausencia de toxicidad.
- Sustancias protectoras sensibles a la humedad durante el almacenamiento y el transporte o para mantener la sequedad de los disolventes anhidros.
- Granulados en diferentes tamaños o microesferas
Packaging
Botella de plástico
Analysis Note
Valor de pH (10 % suspensión): 6,5 - 7,5
Fe (Hierro): ≤ 0,02 %
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Pérdida por desecación (150 °C): ≤ 9,0 %
Tamaño de partícula (d10): 30 - 40 µm
Tamaño de partícula (d50): 55 - 65 µm
Tamaño de partícula (d90): 95 - 110 µm
La superficie específica y el volumen de poro están relacionados con la materia prima
Fe (Hierro): ≤ 0,02 %
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Pérdida por desecación (150 °C): ≤ 9,0 %
Tamaño de partícula (d10): 30 - 40 µm
Tamaño de partícula (d50): 55 - 65 µm
Tamaño de partícula (d90): 95 - 110 µm
La superficie específica y el volumen de poro están relacionados con la materia prima
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c