Documentos clave
1.09771
Supelco
N-(Trimethylsilyl)imidazole
for gas chromatography
Sinónimos:
N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
140.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
242-040-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
540 °C (DIN 51794)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Viscosidad cinemática
2.5 cSt(25 °C)
bp
212 °C (decomposition)
mp
-42 °C
temperatura de transición
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 95.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup