Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
1.09621
Supelco
Etilenglicol
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Sinónimos:
Etilenglicol, Glicol, 1,2-etanodiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
62.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-473-3
NACRES:
NA.05
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
impurities
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
transition temp
flash point 111 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.00005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
El etilenglicol se utiliza como disolvente :
  • en la detección mediante láser de diodo de moléculas individuales en disoluciones.
  • y reductor en la síntesis de nanopartículas de oro.
Además, el etilenglicol se utiliza también como un importante precursor de las fibras y resinas de poliéster.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,5 %
Identidad (IR): conforme
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez (como CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 1,113 - 1,115
Densidad (d 25 °C/25 °C): 1,10 - 1,12
Índice de refracción (n 20/D): 1,431 - 1,433
Punto de fusión: -14 - -10 °C
Punto de ebullición: 196,5 - 198,5 °C
Cloruros (Cl): ≤ 0,00002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00005 %
Formaldehído: ≤ 0,005 %
Substancias reductoras del permanganato de potasio (como O): ≤ 0,0003 %
Sustancias fácilmente carbonizables: conforme
Cenizas sulfatadas:: ≤ 0,005 %
Agua: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Diode laser based detection of single molecules in solutions
M S et al.
Chemical Physics Letters, 254, 223-228 (1996)
Room Temperature Surfactant-Free Synthesis of Gold Nanoparticles in Alkaline Ethylene Glycol
Ditte R R, et al.
Advanced Chemistry, 5, 900-911 (2023)
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.