Documentos
1.07661
Millipore
Caldo de lactosa GranuCult®
FDA (BAM), for Salmonella spp., For the performance and confirmation of the presumptive test to detect coliform
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
EP
USP
Quality Level
reg. compliance
FDA (BAM)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C, 13 g/L in H2O)
bulk density
650 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
El caldo de lactosa es un medio granulado carente de inhibidores para utilizar en las pruebas presuntivas de coliformes, en especial E. coli, y el enriquecimiento de Salmonella. Los gránulos aseguran una disolución rápida y uniforme en el agua.También evitan la aglutinación del medio y la inhalación del polvo atmosférico. La producción de gas indica utilización de la lactosa. El gas liberado se recoge en los tubos de Durham. La peptona presente en el medio suministra compuestos nitrogenados y carbonados, aminoácidos de cadena larga, y otros nutrientes esenciales para los microorganismos. La lactosa es un carbohidrato fermentable para los coliformes.
Application
El caldo de lactosa se recomienda para el rendimiento y la confirmación de la prueba presuntiva para detectar bacterias coliformes en alimentos, agua, productos lácteos y productos farmacéuticos.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3