1.09480
ICP multi-element standard solution XIII
(15 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Sinónimos:
Nota 1
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
técnicas
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
densidad
1.032 g/cm3
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 25.0 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Hg (Mercury): 5.0 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 25.0 mg/l
V (Vanadium): 250 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable