Documentos
1.09261
Sigma-Aldrich
Disolución de Lugol′(disolución diluida de yodo-yoduro de potasio)
for the Gram staining method
Sinónimos:
Disolución yodo-yoduro de potasio
About This Item
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.74
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
3.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de Lugol (disolución de yodo-yoduro de potasio para el método de tinción Gram), es una disolución lista para usar utilizada en bacteriología, por ejemplo, para la tinción de bacterias Gram. En bacteriología la tinción de Gram permite una diferenciación rápida de las bacterias en grampositivas y gramnegativas. La estructura de la mureína de las paredes bacterianas es la base de la afinidad cromática. En el primer paso, las bacterias se teñirán con el cristal violeta (referencia de producto 1.09218), un colorante de anilina. Después del tratamiento con la disolución de yodo (disolución de Lugol), se forma un complejo colorante-yodo. Durante la etapa de decoloración (disolución de decoloración de Gram, referencia de producto 1.10218), este complejo permanece en la estructura multilaminar de la mureína de la pared celular de las bacterias grampositivas, que aparecerán de color azul-violeta. Las bacterias gramnegativas, por el contrario, tienen una pared celular que consta de una estructura de mureína de una sola capa y, por consiguiente, liberan el colorante con la disolución decolorante. Las bacterias gramnegativas se contrateñirán con una disolución de safranina (referencia de producto 1.09217) y luego aparecerán de color rosa a rojo.
La disolución de Lugol (disolución diluida de yodo-yoduro de potasio) es capaz de teñir hasta 500 portaobjetos. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2