Documentos clave
1.09195
Millipore
Tapa perforada para el MAS 100 NT (300 x 0,6 mm)
Perforated Lid
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT®/ MAS-100 VF®
Sinónimos:
Tapa perforada, Cabezal de recogida, cabezal de criba
About This Item
UNSPSC Code:
41103403
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
aluminum lid
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
no. of holes 300 autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
parameter
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
hole diam.
0.6 mm
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
storage temp.
no temp limit
General description
La tapa perforada del MAS-100 NT® (300 x 0,6 mm) está constituida por aluminio anodizado y puede utilizarse con los muestreadores microbiológicos del aire MAS-100 NT® y MAS-100 VF® portátiles. El tamiz de la tapa perforada es una parte fundamental del muestreador del aire viable. Cada agujero debe tener un diámetro y una longitud idénticos para acelerar correctamente el aire aspirado. El grosor de 3 mm del tamiz perforado garantiza un chorro de impactación bien definido. La velocidad del impacto define la eficiencia del muestro físico. El valor de corte D50 (el tamaño de partícula al cual el 50 % de las partículas impactan en el agar debido a la inercia y el 50 % se escapa con la corriente de aire) debe de ser idéntico de unos agujeros y unas tapas a otros. Éste es el motivo por el cual se realiza un control de calidad intenso de los tamices. El patrón del tamiz con 300 agujeros de un diámetro de 0,6 mm proporciona una velocidad de impacto de aproximadamente 20 m/s a un caudal de 100 l/min. Esta velocidad de impacto permite una elevada eficiencia física, lo que significa una eficiencia de muestreo superior al 50 % de partículas pequeñas a un tamaño inferior a 1,1 μm (D50, calculada, por debajo de 0,8 μm en estudios de validación) mientras se mantiene la viabilidad de los microorganismos durante la impactación en la superficie del agar (eficiencia biológica).
La validación de la eficiencia física y biológica se ha realizado de manera independiente para cada modelo de muestreador MAS Air individual. La tapa perforada puede esterilizarse en autoclave y desinfectarse con todos los desinfectantes compatibles con el aluminio anodizado para evitar resultados falsos positivos en salas limpias de grado elevado. La eficiencia de muestreo para un instrumento debe mantenerse idéntica, con independencia de la tapa utilizada. Nuestras tapas perforadas permiten el intercambio de diversas tapas con un patrón de tamiz idéntico en el muestreador de aire MAS sin necesidad de re-calibración.
Application
La tapa perforada con un tamiz de 300 agujeros x 0,6 mm se utiliza para control microbiológico del aire ambiente con muestreadores microbiológicos del aire MAS-100® en entornos controlados, como las salas limpias ISO 5. Los dispositivos de muestreo microbiológico del aire son muy utilizados en las industrias farmacéuticas y de cuidado personal, así como en aplicaciones medioambientales y de alimentos sólidos y líquidos.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Bangladesh
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Performance consistently
    The performance of the MAS 100 NT is so good. You can use this without any major maintenance.