Documentos
1.09122
Supelco
Disolución de permanganato de potasio
c(KMnO4) = 0.02 mol/L (0.1N), standardized with oxalate, reag. USP, ready-to-use for titration, Titriplex®
Sinónimos:
Disolución de KMnO4
About This Item
UNSPSC Code:
12352312
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de permanganato de potasio, standardised against oxalate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.02 M
technique(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Oxidación del cromo (III): posible riesgo de utilizar procesos de oxidación química para la descontaminación de suelos contaminados con 2-clorofenol: se destaca la oxidación del cromo utilizando permanganato de potasio, enfatizando los riesgos medioambientales y la necesidad de una aplicación controlada en los esfuerzos de descontaminación del suelo (Yu et al., 2024).
  • Posible actividad antioxidante y antiinflamatoria in vitro del extracto de Martynia annua mediada por la fitosíntesis de nanopartículas de MnO(2): se comenta el uso de permanganato de potasio en la síntesis de nanopartículas de dióxido de manganeso, explorando sus posibles aplicaciones biomédicas en tratamientos antioxidantes y antiinflamatorios (Thangapushbam et al., 2024).
  • Investigación del impacto de la aplicación externa de formol y permanganato de potasio en los perfiles hematológicos, inmunológicos y bioquímicos de alevines de Labeo rohita: se examinan los efectos de los tratamientos con permanganato de potasio en la salud de los peces, proporcionando información sobre su uso seguro en acuicultura (Banjare et al., 2024).
  • Desarrollo de un método basado en cromatografía en capa fina para detectar la presencia de sorbitol en la leche y su aplicabilidad en muestras de leche conservadas en formol: se utiliza permanganato de potasio en el desarrollo de un nuevo método analítico para la detección de aditivos en productos lácteos, demostrando su utilidad en la salubridad alimentaria y la garantía de calidad (Kumar et al., 2024).
  • Estudios de campo y de laboratorio de tecnologías de fluorescencia para el seguimiento en tiempo real de la lisis de cianobacterias y la posible liberación de microcistinas: investigación sobre la aplicación de permanganato de potasio en el manejo de las floraciones de cianobacterias y la liberación asociada de toxinas en cuerpos de agua, ofreciendo avances en la vigilancia medioambiental y la protección de la salud pública (Tsai et al., 2024).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Linkage
Sustituye a: PX1553-1
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,01990 - 0.02010 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,00006 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (oxalato de disodio SRM 8040 del NIST) mediante el patrón volumétrico oxalato de disodio (referencia 1.02407), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno