1.07993
GranuCult® BAT Broth
according to IFU Method No. 12, For the enrichment of Alicyclobacillus spp.
Sinónimos:
BAT medium, Alicyclobacillus Medium
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to IFU Method No. 12
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
fabricante / nombre comercial
GranuCult® prime
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
idoneidad
Alicyclobacillus spp. (spp)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenido relacionado
Alicyclobacillus are acidophilic, strictly aerobic, and spore-forming spoilage bacteria that can cause increased turbidity, color changes and unpleasant sensory properties in juices. Testing is performed according to IFU method No 12 (2019).