Key Documents
1.10493
Millipore
Caldo de infusión cerebro corazón GranuCult®
ISO 6888, To support the growth of fastidious and non-fastidious microorganisms
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
ISO 6888
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
37 g/L
bulk density
730 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
El caldo BHI (infusión cerebro corazón) es un medio selectivo granulado recomendado para el cultivo de varias bacterias con requisitos especiales y el cultivo de Staphylococci para la prueba de la coagulasa plasmática. Los gránulos aseguran una disolución rápida y uniforme en el agua. También evita la aglutinación del medio y la inhalación del polvo atmosférico. El hidrolizado enzimático de tejidos animales e infusiones (cerebro y corazón de ternero) sirven como fuentes de carbono, nitrógeno, factores de crecimiento esenciales, aminoácidos y vitaminas. La glucosa sirve como fuente de energía. El fosfato disódico ayuda a mantener la acción amortiguadora del medio, mientras que el cloruro de sodio mantiene su equilibrio osmótico.
Application
El caldo BHI (infusión cerebro corazón) es un medio muy nutritivo y tamponado que sustenta el crecimiento de microorganismos con condiciones de cultivo muy exigentes y no muy exigentes, incluidas las bacterias aerobias y anaerobias.
Analysis Note
Aspecto (color): marrón
Aspecto (transparencia): transparente
Valor de pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Bacteroides fragilis ATCC 25285): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Haemophilus influenzae ATCC 33391): ≤ 100
Crecimiento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Bacteroides fragilis ATCC 25285): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Haemophilus influenzae ATCC 33391): de bueno a muy bueno
Incubación:
24 ± 2 horas a 37 ± 1 °C condiciones aerobias
C.albicans 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C condiciones aerobias
B.fragilis 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C condiciones anaerobias
H.influenza 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C condiciones microaerófilas y con adición de factor X+V.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1