Documentos clave
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O3Sb2
Número de CAS:
Peso molecular:
291.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-175-0
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0% (bromometric)
Formulario:
solid
solubilidad:
2.70 mg/L
presión de vapor
13.3 hPa ( 660 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (bromometric)
Formulario
solid
potencia
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
solubilidad
2.70 mg/L
densidad
5.4 g/cm3
densidad aparente
800‑1300 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
Clave InChI
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable