1.07651
Sacarosa
suitable for microbiology
Sinónimos:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopiranosil β-D-fructofuranósido, ββ-D-Fructofuranosil-α-D-glucopiranósido, D(+)-Sacarosa, Azúcar
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
potencia
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
densidad aparente
800‑950 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Spec. rotation (α 20/D; 26 %; water): +66.2 - +66.8 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable