Saltar a
84100
Sacarosa
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Sucrose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopiranosil β-D-fructofuranósido, ββ-D-Fructofuranosil-α-D-glucopiranósido, D(+)-Sacarosa, Azúcar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$35.100
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$95.900
5 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$356.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
$35.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 66.3 to 66.8°, c = 26% in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 250 g, pkg of 5 kg
storage condition
(Tightly closed)
impurities
≤0.0008 meq/g free acid, ≤0.005% water insoluble matter, ≤0.05% invert sugar, ≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.03% loss on drying, 105 °C
pH
7.0 (20 °C, 100 g/L in water)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
La sacarosa puede utilizarse como fuente de carbono en los medios de crecimiento microbiano. Proporciona una fuente de energía y carbono para las bacterias y propicia su crecimiento. Se utiliza para preparar varios tipos de medios destinados al aislamiento y el cultivo de diversas bacterias, hongos y levaduras. La sacarosa suele utilizarse en medios para la identificación y diferenciación de varias bacterias que crecen en medios que contienen sacarosa. También es habitual el empleo de medios de agar cromógenos, como los medios de agar MacConkey con sacarosa, para la identificación de cepas bacterianas. La sacarosa también puede utilizarse en medios especializados para el aislamiento y el cultivo de ciertos microorganismos, como las bacterias del ácido láctico, muy utilizadas en la industria alimentaria. Además, la sacarosa puede actuar como un reactivo diferencial en formulaciones de medios, como la prueba TSI (prueba de triple azúcar hierro), que diferencia varias bacterias enterobacteriáceas en función de su capacidad para fermentar varios tipos de azúcares.
Application
La sacarosa se utiliza normalmente como ingrediente en muchos medios de cultivo microbiano para el crecimiento y la identificación de bacterias, levaduras y hongos procedentes de diversas muestras farmacéuticas, medioambientales y alimentarias, de alimentos sólidos y líquidos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.07651S5016S1888
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 500 mg/mL
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sacarosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review