Documentos clave
1.07297
Supelco
Phthalein purple
metal indicator, Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Phthalein purple, Xylenolphthalein-bis(iminodiacetic acid), Metal phthaleine, Cresol phthalexone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H32N2O12
Número de CAS:
Peso molecular:
636.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número índice de la CE:
219-318-8
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Phthalein purple, metal indicator Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
solid
impurezas
≤10% Water (Karl Fischer)
mp
186 °C
densidad aparente
50 kg/m3
λmáx.
577-580 nm in 0.1 M NaOH
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(Cc1c(c(cc(c1)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2cc(c(c(c2)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C32H32N2O12.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42;;;;/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;/q;4*+1/p-4
Clave InChI
KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Sodium hydroxide solution 0.1 mol/l): 577 - 580 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l;sodium hydroxide solution 0.1 mol/l;calc. on anhydrous substance): ≥ 750
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable