1.06462
Hidróxido de sodio
pellets EMPLURA®
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥97% (NaOH, acidimetric)
form
pellets
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
1090 g/L
density
2.13 g/mL at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Inchi Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
- Mejora de la durabilidad y contracción por secado de escorias activadas con carbonato de sodio mediante la incorporación de hidróxido de calcio e hidróxido de sodio: se investigan los efectos de la incorporación de hidróxido de sodio e hidróxido de calcio en escorias activadas por carbonato de sodio. Los resultados demuestran mejoras significativas en la durabilidad y las propiedades de contracción del material por secado, lo que lo convierte en una opción viable para aplicaciones de construcción en las que se requiere un mayor rendimiento (Construction and Building Materials, 2020).
- Efecto de la proporción de silicato de sodio a hidróxido y de la concentración de hidróxido de sodio sobre las propiedades físico-mecánicas de los aglutinantes de geopolímeros: en este estudio se investiga la influencia de la proporción de silicatos de sodio a hidróxido de sodio y la concentración de hidróxido de sodio en las propiedades mecánicas de los aglutinantes de geopolímero a base de metacaolín. Los resultados indican que tanto la proporción como la concentración afectan significativamente a la resistencia a la compresión y a la flexión de los aglutinantes, proporcionando información valiosa para optimizar la formulación de los geopolímeros (East African Journal of Engineering, 2023).
- Efecto del hidróxido de sodio, los silicatos de sodio líquidos, el hidróxido de calcio y las escorias en las propiedades mecánicas y la evolución de la estructura cristalina mineral de los materiales poliméricos: en esta investigación se examinan las funciones del hidróxido de sodio, el silicato de sodio líquido, el hidróxido de calcio y la escoria en el desarrollo de propiedades mecánicas y estructuras cristalinas minerales en materiales poliméricos. El estudio revela que el hidróxido de sodio es esencial para crear un entorno fuertemente alcalino que promueve la formación de cristales minerales beneficiosos, mejorando así la resistencia a la compresión de los materiales (Crystals, 2021).
- Efectos del hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio sobre los equilibrios de fase de los hidratos de metano: se explora el impacto del hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio en los equilibrios de fase de los hidratos de metano. Los resultados proporcionan información sobre cómo estos compuestos influyen en la estabilidad y la formación de hidratos, lo cual es fundamental para aplicaciones en el almacenamiento y el transporte de gas natural (SSRN Electronic Journal, 2022).
Linkage
Analysis Note
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,012 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,01 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminio): ≤ 0,002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,002 %
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c