Key Documents
1.05626
Supelco
Placas para TLC, Gel de sílice 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Placas para TLC de gel de sílice 60
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 placas de vidrio de 10 x 20 cm
Nuestras clásicas placas de sílice para TLC se basan en una combinación de nuestro probado gel de sílice 60 y la adición de un único ligante polimérico que produce una superficie muy adherente y dura que no se agrietará ni ampollará y que incluso permite escribir con un lápiz sobre la superficie sin riesgo a dañar la capa.
Application
  • Un método de HPTLC ecológico y rentable para la cuantificación de medicamentos antivíricos para la COVID-19 y medicamentos coadministrados en plasma humano enriquecido: este estudio de Ghozzy et al. (2024) presenta un método de cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC) utilizando placas de TLC de gel de sílice 60. El método se utiliza para cuantificar los antivíricos y los medicamentos coadministrados en plasma humano, haciendo hincapié en su naturaleza ecológica y rentable (Ghozzy et al., 2024).
  • Identificación de metabolitos específicos de variedad de la albahaca mediante técnicas de perfilado metabólico asistido por cromatografía en capa fina de alto rendimiento: Wulandari et al. (2023) utilizaron placas de TLC de gel de sílice 60 en HPTLC para identificar metabolitos específicos de diferentes variedades de albahaca, demostrando la capacidad de la técnica en metabolómica vegetal (Wulandari et al., 2023).
  • Separación y cuantificación de azelnidipino y clortalidona en una mezcla sintética utilizando el método de HPTLC optimizado: Raimalani y Kotadiya (2024) desarrollaron un método de HPTLC para separar y cuantificar el azelnidipino y la clortalidona en una mezcla sintética, utilizando placas de TLC de gel de sílice 60 para su proceso analítico (Raimalani y Kotadiya, 2024).
  • Aislamiento, desarrollo y validación del método HPTLC para la estimación del β-caroteno de Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes: Jain et al. (2023) describen el aislamiento y la validación de un método de HPTLC para estimar el β-caroteno de Gymnosporia senegalensis, utilizando placas de TLC de gel de sílice 60, destacando su aplicación en el análisis fitoquímico (Jain et al., 2023).
  • Determinación simultánea de ceftazidima en tres preparaciones farmacéuticas diferentes combinadas con tazobactam, tobramicina o sulbactam mediante el método HPTLC-espectrodensitométrico: Salem et al. (2023) aplicaron placas de TLC de gel de sílice 60 en su método HPTLC-espectrodensitométrico para determinar simultáneamente la ceftazidima en diversas preparaciones farmacéuticas, demostrando su utilidad en el análisis farmacéutico (Salem et al., 2023).
Linkage
Sustituye a: 5626-6; 5626
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 210 - 270 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba del color, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluyente: tolueno (humedad rel. del 45 %)
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.