Documentos clave
1.04466
Supelco
Mercury(II) oxide
red, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Mercury(II) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HgO
Número de CAS:
Peso molecular:
216.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
244-654-7
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0% (complexometric)
Formulario:
solid
solubilidad:
0.052 g/L
presión de vapor
0.12 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
residuo de ign.
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
>400 °C (decomposition)
solubilidad
0.052 g/L
densidad
11.1 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
3000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.01%
N: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
Clave InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate): ≤ 0.025 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable