Documentos clave
1.03874
Supelco
CHEMIZORB® H+
About This Item
Código UNSPSC:
47131902
NACRES:
NB.21
concentración
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
pérdida
≤15% loss on drying, 160 °C
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
densidad aparente
85 - 100 g/100 mL
idoneidad
passes test for application (Hydrochloric acid)
passes test for application (Nitric acid)
passes test for application (Sulfuric acid)
passes test for identity
Descripción general
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Información legal
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2