Saltar a
1.01424
Disolución de eosina-azul de metileno de May-Grünwald modificada
for microscopy, suitable for microscopy
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-659-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L , C.I. 52015, 0.7 g/L , contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El método de tinción según May-Grünwald es una de las técnicas convencionales en los procedimientos de diagnóstico en hematología. Como la disolución eosina-azul de metileno de Wright y la disolución eosina-azul de metileno de Leishman, esta disolución lista para usar se utiliza para la tinción de frotis sanguíneos y de médula ósea, y de muestras citológicas clínicas. La botella de 500 ml permite aprox. 1500 tinciones. La disolución de eosina-azul de metileno de May-Grünwald es un producto para DIV certificado y registrado por la CE, y basta la botella de 500 ml para teñir hasta 1600 portaobjetos en cubetas Hellendahl. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia (frotis sanguíneo): pasa la prueba
Eritrocitos: de rosa a parduzco
Núcleos: violeta
Gránulos eosinófilos: rojo-marrón
Gránulos neutrófilos: violeta claro
Citoplasma linfocitos: azul
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
101352109204101383
description
for microscopy, suitable for microscopy
description
for microscopy
description
for microscopy, suitable for microscopy
description
for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water
    1 answer
    1. This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf