Saltar a
1.02144
Hidrogenofosfato de calcio
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 341(ii)
Sinónimos:
Hidrogenofosfato de calcio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CaHPO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.06
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E341 (ii)
EC Index Number:
231-826-1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
(see specification)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
370 °C (decomposition)
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tableting
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+]
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
General description
Para abordar los retos de fabricación de las formulaciones sólidas, hemos desarrollado una completa gama de productos con la idea de satisfacer sus requisitos de presentación sólida. Las formulaciones sólidas son una de las formas de administración más establecidas en el mercado farmacéutico, pero la complejidad de la fabricación de los fármacos finales resulta cada vez problemática. La estabilidad de los API, la cinética de liberación y las limitaciones de biodisponibilidad, como la baja solubilidad de los API, son sólo algunos de los muchos obstáculos fundamentales en el camino hacia el mercado.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El hidrogenofosfato de calcio es un ingrediente habitualmente utilizado en alimentación y farmacia. En las aplicaciones farmacéuticas, el hidrógeno fosfato de calcio se utiliza principalmente como relleno o aglutinante.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia