Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
1.00964
Supelco
Tetracloroetileno
EMPLURA®
Sinónimos:
Tetracloroetileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2Cl4
Número de CAS:
Peso molecular:
165.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
204-825-9
NACRES:
NA.05
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.001%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
solubility
0.16 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® es la alternativa económica a las calidades de gran pureza. Con EMPLURA ofrecemos una variedad de disolventes para una pluralidad de aplicaciones básicas en las industrias no reguladas y para las aplicaciones menos exigentes, el trabajo preparativo de laboratorio y la limpieza. Los disolventes EMPLURA proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes.
Application
  • Muestras de referencia certificadas de disoluciones de tetraclorometano, tetracloroetileno y clorofenol: se presentan muestras de referencia certificadas para disoluciones de tetraclorometano, tetracloroetileno y clorofenol, cruciales para la normalización de las mediciones en química analítica (Piterskikh et al., 2000).
  • Determinación continua de altas concentraciones de tetracloroetileno en fase de vapor utilizando espectrometría de masas en línea: esta investigación se centra en el control continuo de elevadas concentraciones de tetracloroetileno en fase de vapor mediante espectrometría de masas en línea, mejorando las capacidades de detección en tiempo real (Fine et al., 2008).
  • Una solución analítica para el transporte y la biodegradación del tetracloroetileno: se proporciona una solución analítica para el transporte y la biodegradación del tetracloroetileno en medios porosos, esencial para las estrategias de descontaminación ambiental (Sun et al., 2004).
  • Descomposición térmica del tetracloroetileno con exceso de hidrógeno: en este estudio se examina la descomposición térmica del tetracloroetileno en presencia de exceso de hidrógeno, contribuyendo a la comprensión de sus productos de degradación y posibles aplicaciones en ingeniería química (Won, 2009).
  • Una síntesis práctica del óxido de tetracloroetileno: se discute un método práctico de síntesis para el óxido de tetracloroetileno, un intermediario importante en la síntesis química y las aplicaciones industriales (Campbell & Vogl, 1977).
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,0 %
Identidad (IR): conforme
Ácido libre (como HCl): ≤ 0,001 %
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 1,621- 1,623
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available