Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Segment
form
fine powder
particle size
80-220 μm (d50)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Features and Benefits
- Robustos comprimidos a bajas fuerzas de compresión
- Desintegración y disolución rápidas
- Sin pagos de licencia
- Gran dilución potencial: hasta un 50% de carga de su API
- Los comprimidos con sistema excipiente PARTECK® ODT son adecuadas para el recubrimiento convencional
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical |
| form fine powder | form fine powder | form fine powder | form fine powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-30°C |
| particle size 80-220 μm (d50) | particle size 3-7 μm (d50) | particle size 145-200 μm (d50) | particle size ~4 μm (d50) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia