Documentos clave
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41115700
Formulario
beads
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SCX
tamaño de partícula
300-1100 μm
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable