1.00341
Hydroiodic acid
57%, EMPLURA®
Sinónimos:
Hydrogen iodide solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hydroiodic acid 57%, EMPLURA®
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥57% (acidimetric)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl)
≤0.06% Non volatile matter
pH
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
127 °C/1013 hPa
mp
-50 °C (External MSDS)
densidad
1.70 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.03 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non volatile matter: ≤ 0.06 %