Documentos clave
1.02109
Supelco
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
Sinónimos:
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaO
Número de CAS:
Peso molecular:
56.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-138-9
NACRES:
NB.21
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (complexometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
2850 °C/100 mbar
mp
2580 °C
densidad
3.37 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800‑1200 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
Clave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1