Documentos clave
07-689
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-EZH2
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
KMT6, Enx1, Enhancer of Zeste Homologue 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZH2(2146)
General description
Los complejos del grupo de proteínas polycomb son responsables de la regulación de cientos de genes en mamíferos e insectos. Estas proteínas son responsables del ensamblaje y el empaquetado de la cromatina y de la inducción de la metilación en la histona H3. La EZH2 (potenciador del homólogo zeste 2) es un miembro del grupo de proteínas polycomb y está implicado en la regulación del ciclo celular. La EZH2 reprime la transcripción a través de la trimetilación de la histona H3 en la Lys27 (H3K27) como indica el hecho de que la supresión de EZH2 mediada por RNAi produjo una pérdida de trimetilación de la H3K27. La expresión de esta proteína en tumores humanos es agresiva para el cáncer de próstata resistente a hormonas. En el cáncer de mama, la expresión de EZH2 aumentó en los tumores malignos y promovió el crecimiento infiltrante e independiente del anclaje in vitro.
Specificity
EZH2
Immunogen
Proteína de fusión etiquetada con HIS que corresponde a los residuos 1-343 del potenciador del homólogo zeste 2 (EZH2) de ratón
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-EZH2 está validado para ser utilizado en inmunoprecipitación e inmunoelectrotransferencia y en ChIP-seq para la detección del EZH2.
Subcategoría de investigación
Histonas
Quality
evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células HeLa y C2C12
Target description
95-100 kDa
Physical form
Antisuero
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 2 años a 2- 8°C desde la fecha de envío
Analysis Note
Control
Lisado de células K562, lisado de células C2C12
Other Notes
Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jarid2 is a PRC2 component in embryonic stem cells required for multi-lineage differentiation and recruitment of PRC1 and RNA Polymerase II to developmental regulators.
Landeira, David, et al.
Nature Cell Biology, 12, 618-624 (2010)
Aranzazu Villasante et al.
Theranostics, 6(8), 1119-1130 (2016-06-10)
There is a growing interest in the pivotal role of exosomes in cancer and in their use as biomarkers. However, despite the importance of the microenvironment for cancer initiation and progression, monolayer cultures of tumor cells still represent the main
Sodium arsenite represses the expression of myogenin in C2C12 mouse myoblast cells through histone modifications and altered expression of Ezh2, Glp, and Igf-1.
Hong, GM; Bain, LJ
Toxicology and Applied Pharmacology null
Transcriptional regulation of Oct4 by a long non-coding RNA antisense to Oct4-pseudogene 5.
Hawkins, PG; Morris, KV
Transcription null
Short RNAs are transcribed from repressed polycomb target genes and interact with polycomb repressive complex-2.
Kanhere, Aditi, et al.
Molecular Cell, 38, 675-688 (2010)