Saltar al contenido
17-700
Kit para inmunoprecipitación de proteínas de unión a ARN Magna RIP®
RNA Immunoprecipitation (RIP) Kit containing all necessary reagents to perform 12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
Sinónimos:
Magnetic Bead RNA Immunoprecipitation, Magnetic RIP kit, RIP Kit, RNA Immunopreciptation
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
manufacturer/tradename
Magna RIP®, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
La inmunoprecipitación de proteínas de unión al ARN (RIP) es el análogo en ARN de la aplicación ChIP más conocida (inmunoprecipitación de cromatina), que identifica las dianas ADN de las proteínas de unión al ADN en un contexto celular in vivo. La RIP puede utilizarse para identificar moléculas de ARN (de muchos tipos) específicas asociadas con proteínas de unión nuclear o citoplásmicas específicas. Estos experimentos implican la inmunoprecipitación de complejos de proteínas de unión al ARN formados endógenamente y el co-aislamiento de cualquier especie de ARN asociada con esa proteína de unión al ARN. La purificación de estas especies de ARN permite el estudio y la identificación de los ARNm (y ARN potencialmente no codificantes asociados con ellos) y se puede medir directamente utilizando aplicaciones como la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa cuantitativa (RT-PCR), el análisis de micromatrices (RIP-CHIP) y “las plataformas basadas en la secuenciación profunda” o en la secuenciación de segunda generación (RIP-Seq).
Características y Beneficios:
-Microesferas magnéticas de proteína A/G, optimizadas para unir inmunocomplejos de ácido nucleico-proteína
-Inhibidores de ARNasa y reactivos sin ARNasa
-Controles negativos
La regulación génica desempeña un papel crucial en procesos celulares complejos como el desarrollo, la diferenciación y la respuesta celular a los cambios ambientales. Además de la regulación transcripcional de la expresión génica por factores de la transcripción, las células utilizan mecanismos reguladores postranscripcionales. Uno de dichos mecanismos implica el uso de ciertas proteínas de unión al ARN (RBP) para regular temporal y coordinadamente la tasa de traducción del ARNm de productos genéticos relacionados funcionalmente
. Si bien la regulación de la expresión génica por factores de la transcripción ha sido bien estudiada a lo largo del tiempo, la regulación postranscripcional de los ARNm por las RBP y el papel de los ARN no codificantes en este proceso es un campo relativamente incipiente que aún queda por explorar a fondo.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Packaging
Capacidad del kit de RIP: 12 análisis de inmunoprecipitación de proteínas de unión al ARN
Physical form
Dos cajas que contienen todos los reactivos necesarios para realizar 12 reacciones individuales de inmunoprecipitación de proteínas de unión al ARN (RIP).
Preparation Note
Una vez recibidos, guarde los componentes a las temperaturas indicadas en las etiquetas. Los componentes del kit se mantienen estables durante 6 meses a partir de la fecha de envío si se guardan según las instrucciones.
Other Notes
Microesferas magnéticas de proteína A/G
Tampón de lavado de RIP
Tampón de lisis de RIP
EDTA 0,5 M
SDS al 10 %
Disolución salina I
Disolución salina II
Potenciador de precipitado
IgG normal de ratón
IgG de conejo purificada
Combinación de inhibidores de proteasas x200
Inhibidor de ARNasas
Proteinasa K (10 mg/ml)
Agua sin nucleasas
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)