Key Documents
07-625
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ATRIP
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATRIP(84126)
General description
Anticuerpo que reconoce la proteína de interacción ATR
Specificity
ATRIP
Immunogen
Proteína de fusión GST correspondiente a los residuos 1-181 de la proteína de interacción ATR (ATRIP).
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de ATRIP con el anticuerpo anti-ATRIP (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado que funciona en WP e ICC.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células HEK293, HeLa y U20S
Target description
85 kDa
Physical form
70 % de tampón de conservación (Tris-glicina 0,05 M, fosfato sódico 0,025 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,035 %) y 30% de glicerol
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
2 años a -20°C
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
D Cortez et al.
Science (New York, N.Y.), 294(5547), 1713-1716 (2001-11-27)
The checkpoint kinases ATM (ataxia telangiectasia mutated) and ATR (ATM and Rad3 related) transduce genomic stress signals to halt cell cycle progression and promote DNA repair. We report the identification of an ATR-interacting protein (ATRIP) that is phosphorylated by ATR
Lee Zou et al.
Science (New York, N.Y.), 300(5625), 1542-1548 (2003-06-07)
The function of the ATR (ataxia-telangiectasia mutated- and Rad3-related)-ATRIP (ATR-interacting protein) protein kinase complex is crucial for the cellular response to replication stress and DNA damage. Here, we show that replication protein A (RPA), a protein complex that associates with
Qiang Li et al.
PloS one, 5(10), e13732-e13732 (2010-11-10)
H3K9 trimethylation (H3K9me3) and binding of PcG repressor complex-1 (PRC1) may play crucial roles in the epigenetic silencing of the p16 gene. However, the mechanism of the initiation of this trimethylation is unknown. In the present study, we found that
Richard O Adeyemi et al.
Journal of virology, 88(17), 10189-10199 (2014-06-27)
The ATR kinase has essential functions in maintenance of genome integrity in response to replication stress. ATR is recruited to RPA-coated single-stranded DNA at DNA damage sites via its interacting partner, ATRIP, which binds to the large subunit of RPA.
Janna Luessing et al.
iScience, 25(7), 104536-104536 (2022-06-28)
Abscission, the final stage of cytokinesis, occurs when the cytoplasmic canal connecting two emerging daughter cells is severed either side of a large proteinaceous structure, the midbody. Here, we expand the functions of ATR to include a cell-cycle-specific role in